A8251
Acriflavine hydrochloride
Powder
Sinónimos:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
Productos recomendados
Nombre del producto
Acriflavine hydrochloride, fluorescent dye
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Acriflavine HCL content, 10-50%
Proflavine HCL, 25-70%
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Clave InChI
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?