P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Sinónimos:
Pepsin A
Seleccione un Tamaño
US$ 329,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 329,00
Productos recomendados
origen biológico
Porcine gastric mucosa
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥30 units/mg dry solid
mol peso
35 kDa
Matriz
4% cross-linked beaded agarose
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
pig ... LOC396892(396892)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Cantidad
Forma física
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocolos
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.