T1763
Trypsin Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
Seleccione un Tamaño
US$ 139,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 139,00
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas (trypsin)
Formulario
buffered aqueous suspension
concentración
≥15 units/mL (packed gel)
Extensión del etiquetado
≥15 units per mL packed gel
Matriz
cross-linked beaded agarose
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)