Documentos clave
P7545
Sigma-Aldrich
Pancreatina from porcine pancreas
8 × USP specifications
Sinónimos:
Pancreatina from hog pancreas
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
form
powder
Quality Level
specific activity
8 × USP specifications
contains
lactose as extender
storage temp.
−20°C
Application
La enzima se ha utilizado junto con la amiloglucosidasa para la digestión in vitro del almidón en muestras de alimento. La pancreatina de Sigma se ha utilizado para ensayos de digestión pepsina-pancreatina in vitro durante la estimación de la digestibilidad del intestino delgado utilizando restos de alimentos del rumen. Se ha utilizado también junto con la pepsina para simular la digestión gástrica e ileal in vitro de materias primas en cerdos.
La pancreatina es una mezcla de diversas enzimas digestivas producidas por las células exocrinas del páncreas porcino. Es una proteasa de amplio espectro compuesta por amilasa, tripsina, lipasa, ribonucleasa y proteasa. Se utiliza para análisis de digestibilidad in vitro. El producto P7545 se ha utilizado para analizar las sensibilidades de los inhibidores de bacterias celulolíticas.
Biochem/physiol Actions
Debido a los componentes enzimáticos como la tripsina, la amilasa y la lipasa, la pancreatina hidroliza proteínas, almidón y grasas. La pancreatina convertirá no menos de 25 veces su peso de almidón de patata en carbohidratos solubles en 5 minutos en agua a 40 °C, digerirá no menos de 25 veces su peso de caseína en 60 minutos a pH 7,5 a 40 °C y liberará no menos de 2 microequivalentes de ácido por minuto por miligramo de pancreatina del aceite de oliva a pH 9,0 y 37 °C.
La pancreatina contiene componentes enzimáticos, como la tripsina, la amilasa y las lipasas, las ribonucleasas y las proteasas, producidas por las células exocrinas de páncreas porcino. Esta combinación de enzimas permite hidrolizar las proteínas, el almidón y las grasas. La pancreatina convertirá no menos de 25 veces su peso de almidón de patata en carbohidratos solubles en 5 minutos en agua a 40 °C, digerirá no menos de 25 veces su peso de caseína en 60 minutos a pH 7,5 a 40 °C y liberará no menos de microequivalentes de ácido por minuto por miligramo de pancreatina del aceite de oliva a pH 9,0 y 37 °C.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu Tian et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-15)
Noodles are widely consumed in China, which can be cooked in different ways. The effects of different cooking methods (boiling, steaming, microwave heating, stir-frying and frying) on the resistance starch (RS) content and digestive properties (digestion rate, digestibility and estimated
Yan Li et al.
Food chemistry, 221, 1151-1157 (2016-12-17)
Homologous and heterologous cross-linked polymers of whey protein isolate (WPI), soy protein isolate (SPI) and casein (CN) and their binary mixtures, viz., WPI+SPI, WPI+CN and SPI+CN, were produced using transglutaminase, and their in vitro IgE reactivity and digestibility under simulated
John A Monro et al.
The British journal of nutrition, 103(2), 295-305 (2009-11-26)
Glycaemic responses to foods reflect the balance between glucose loading into, and its clearance from, the blood. Current in vitro methods for glycaemic analysis do not take into account the key role of glucose disposal. The present study aimed to
Estimation of ruminal degradation and intestinal digestion of tropical protein resources using the nylon bag technique and the three-step in vitro procedure in dairy cattle on rice straw diets.
Promkot, C., M. Wanapat, and P. Rowlinson
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 20(12), 1849-1849 (2007)
J Chen et al.
Microbiology (Reading, England), 147(Pt 1), 21-30 (2001-02-13)
Competition among three species of ruminal cellulolytic bacteria - Fibrobacter succinogenes S85, Ruminococcus flavefaciens FD-1 and Ruminococcus albus 7 - was studied in the presence or absence of the non-cellulolytic ruminal bacteria Selenomonas ruminantium or Streptococcus bovis. Co-cultures were grown