Merck
P7626
Sigma-Aldrich
Fluoruro de fenilmetansulfonilo
powder, ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
αFluoruro de α-toluenosulfonilo, Fluoruro de bencilsulfonilo, Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, PMSF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Fluoruro de fenilmetansulfonilo, ≥98.5% (GC)
biological source
synthetic
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mp
91-94 °C
solubility
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.)
H2O: unstable
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
El fluoruro de fenilmetanosulfonilo (PMSF) es un inhibidor de las serín-proteasas muy utilizado, eficaz contra enzimas como la quimiotripsina, la trombina y la tripsina. El PMSF actúa como inhibidor mediante la sulfonación de los restos de hidroxilo de los residuos de serina en los sitios reactivos de las proteasas de serina.
Application
El PMSF se utiliza a menudo en el tampón de lisis para contribuir a preservar las proteínas de interés durante el aislamiento de las proteínas y la preparación de las muestras inhibiendo las proteasas que, de otro modo, degradarían las proteínas después de la lisis celular o tisular. El PMSF es inestable en medios acuosos. Por consiguiente, las disoluciones madre de PMSF se preparan generalmente en disolventes orgánicos anhidros (por ejemplo etanol al 100 % o isopropanol anhidro) antes de su uso en medios acuosos.
Las características y beneficios generales observados del PMSF son:
  • Inhibe las proteasas de serina como la tripsina y la quimiotripsina
  • Inhibe también las proteasas de cisteína (reversible por tioles reducidos) y la acetilcolinesterasa de mamíferos
  • No es tan eficaz ni tan tóxico como el DFP
  • Concentración efectiva 0.1-1 mM
  • Semivida = 1 h a pH 7,5
El fluoruro de fenilmetanosulfonilo se ha utilizado en las siguientes aplicaciones:
  • fraccionamiento celular.
  • como suplemento en la extracción de proteínas nucleares.
  • como inhibidor de la colesterol esterasa (CE) y la pseudocolinesterasa (PCE).
  • se utiliza para la recogida de sangre antes de la centrifugación para cuantificar los niveles plasmáticos de ANP.
Biochem/physiol Actions
La administración de PMSF produce analgesia no relacionada con su efecto anticolinesterásico y prolonga el efecto analgésico de la β-endorfina administrada centralmente.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Estrogen receptors activate atrial natriuretic peptide in the rat heart.
Jankowski M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(20), 11765-11770 (2001)
Salivary esterase activity and its association with the biodegradation of dental composites.
Finer Y and Santerre JP.
Journal of Dental Research, 83(1), 22-26 (2004)
C Pinsky et al.
Life sciences, 31(12-13), 1193-1196 (1982-09-20)
Intraperitoneal (IP) injection of the serine proteinase inhibitor phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) produced dose-dependent analgesia in Sprague-Dawley rats. AD50 was 2.9 +/- 1.4 (S.E.) mg kg-1, the analgesia was antagonized by naloxone but unaffected by atropine. PMSF significantly enhanced the analgesic
Lise Boussemart et al.
Nature, 513(7516), 105-109 (2014-08-01)
In BRAF(V600)-mutant tumours, most mechanisms of resistance to drugs that target the BRAF and/or MEK kinases rely on reactivation of the RAS-RAF-MEK-ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) signal transduction pathway, on activation of the alternative, PI(3)K-AKT-mTOR, pathway (which is ERK independent)
Löms Ziegler-Heitbrock et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(1), 285-290 (2003-06-21)
The anti-inflammatory cytokine IL-10 can be induced by type I IFNs, but the molecular mechanisms involved have remained elusive. With in silico analysis of the human IL-10 promoter we identified a module consisting of an IFN regulatory factor 1 (IRF-1)
Artículos
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.