M2378
Mucina from porcine stomach
Type II
Sinónimos:
MUC
About This Item
Productos recomendados
biological source
Porcine stomach
type
Type II
form
powder
composition
bound sialic acid, ≤1.2%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pig ... MUC2(100127145)
General description
Application
- en la generación de una curva patrón para la cuantificación de la mucina-2 generada durante la inflamación de las mucosas en ratones
- como componente de los líquidos de la digestión en modelos de digestión humana in vitro
- como componente de saliva simulada
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.