Saltar a
C8667
Colesterol
Sigma Grade, ≥99%
Cholesterol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 153,00
1 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 181,00
5 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 303,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.100,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.490,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
sheep wool
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Application
El colesterol se utilizó para preparar complejos inmunoestimulantes para intensificar las respuestas celular y humoral. Se incorporó en el pienso animal para estudiar el efecto de las dietas ricas en colesterol.
Patrón para cromatografía
Biochem/physiol Actions
El colesterol es un lípido que constituye hasta el 20-25% de los componentes estructurales de las membranas celulares. Determina la fluidez y la permeabilidad de la membrana, haciéndola permeable al agua pero no a los iones ni a los protones. El colesterol también regula las funciones de las proteínas transportadoras y de comunicación presentes en las membranas plasmáticas. Las principales lugares de síntesis del colesterol son el intestino delgado y el hígado.
Componente principal de todas las membranas biológicas; ~ el 25 % de todos los lípidos cerebrales es colesterol.
Preparation Note
El monohidratado de colesterol produce una disolución transparente, de incolora a amarillo pálido en alcohol caliente. También es soluble en acetona, dioxano, acetato de etilo, benceno, éter de petróleo (bencina), aceites y grasas, y en disoluciones acuosas de sales biliares. Las disoluciones deben estar protegidas de la luz.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
2673214606C3045
description
Sigma Grade, ≥99%
description
from lanolin, ≥99.0% (GC)
description
tested according to Ph. Eur.
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
sheep wool
biological source
lanolin
biological source
-
biological source
ovine wool
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: soluble 1 gm in 4.5 ml, diethyl ether: soluble 1 gm in 2.8 ml, pyridine: soluble 1 gm in 1.5 ml, H2O: insoluble, acetone: soluble, alcohol: slightly soluble, alcohol: very soluble (Hot), benzene: soluble, dioxane: soluble, ethyl acetate: soluble, hexane: soluble, oil: soluble, petroleum ether: soluble
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve this product in serum, and what its maximum solubility in serum is? Because I am looking for a cholesterol product to prepare a solution with a concentration >250 mg/dL. Thank you!
    1 answer
    1. Free cholesterol is practically insoluble in serum. A true solution at a concentration of 250 mg/dL cannot be reliably achieved. Typical cholesterol levels in human serum may range from 150 – 250 mg/dL, with 30 – 70 mg/dL as free cholesterol. The majority is bound to lipoproteins in the serum matrix. Higher concentrations may be possible with heat, however this has not been investigated. The end user would have to determine the rate. Please see the link below to review a water-soluble cholesterol formulation, C4951. This product is a cyclodextrin complex that enhances cholesterol solubility up to 300 mg/mL (approximately 50 mg cholesterol).
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4951
      Please see the link below to review additional information regarding cholesterol transport in serum:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/metabolism-research/cholesterol-transport
      Helpful?
  2. how to prepare for cell culture? thank you
    1 answer
    1. Here is the link to our Biochemical Solubility table:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/287/917/c3045inf.pdf
      For the Cell Culture Tested grade of this product, C3045, three options are provided: Serum, Tween and Ethanol.
      Note that if Serum is used as the solvent, it may already contain some Cholesterol. The "Tween" is referring to an aqueous solution of either TWEEN 20 or TWEEN 80. Also, Ethanol can be used to make a stock solution, before supplementing the culture medium; consider perhaps a 100X solution in ethanol, which would give a concentration of 1 percent ethanol in the medium.
      Helpful?
  3. What is the best temperature for storage for 5 mg/mL solutions in ethanol? Can they be stored at 4C? Thank you!
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 2-8°C has not been evaluated. Solutions prepared in Chloroform, in aliquots and protected from light, are stable for at least 1 year when stored at -20°C. Solutions prepared in Ethanol are expected to be similarly stable.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. Buongiorno, volevo chiedere cortesemente quale sia l'origine del prodotto
    1 answer
    1. This product is derived from sheep wool. The origin information of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c8667#product-documentation
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. Hi, I want to know if this is from plant or sheep wool?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section of the product page, this material is from sheep wool.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Cholesterol
    Used as standard for TLC, worked OK, stainned less than other lipids with iodine, but that may be be normal
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help correct this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry. We look forward to hearing from you soon!