Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895, can be dissolved/reconstituted in H2O or dilute aqueous alkaline buffers.
M3895
Mucin from bovine submaxillary glands
Type I-S
Sinónimos:
MUC
Productos recomendados
origen biológico
bovine submaxillary glands
Nivel de calidad
tpo
Type I-S
Formulario
powder
composición
Bound sialic acids, 9-24%
técnicas
electrophoresis: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... BSM(286841)
Aplicación
- in the quantification of mucin[3]
- as a component of artificial tear solution[4]
- as a substrate for recombinant sialidase Gardnerella vaginalis[5]
- to investigate a galactose-specific lectin from the red marine alga Ptilota filicina
- to study the characterization of a unique mucin-like glycoprotein secreted by a human endometrial adenocarcinoma cell line (Ishikawa)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
-
What is the recommended method to dissolve Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895?
1 answer-