P2443
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Productos recomendados
description
Non-ionic
contains 100ppm BHT
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~12600 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
application
- como un sistema de administración de un péptido al sitio de la herida para estudiar el efecto del péptido en la cicatrización de las heridas en ratones.
- como revestimiento superficial para sellos de PDMS (polidimetilsiloxano) para volverlos repelentes a hidrogel.
- en la preparación de disolución indicadora de calcio de reserva para medir las actividades neuronales.
- como componente de la disolución salina tamponada con fosfato (PBS), para reducir la adhesión celular y proteica inespecífica a un dispositivo microfluídico basado en PDMS.
- Este copolímero tensioactivo no iónico es adecuado para utilizar como antiespumante en aplicaciones de cultivo de células de insectos.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Contenido relacionado
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
En la ingeniería de tejidos se fabrican cultivos de tejidos a partir de armazones, células vivas y moléculas biológicamente activas simulando el microentorno del organismo para reparar o sustituir tejido dañado.