M152
2-(Methylthio)adenosine 5′-diphosphate trisodium salt hydrate
≥89% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-(Methylthio)adenosine 5′-trihydrogen diphosphate trisodium salt hydrate, 2-Methylthio-ADP trisodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥89% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H17N5O10P2S.3Na.H2O/c1-29-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(25-10)2-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
JPTPEMXICPAWKJ-KWIZKVQNSA-K
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?