L9793
LP44
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-[2-(Methylthio)phenyl]-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphth alenyl)-1-piperazinehexanamide hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
Clave InChI
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.