S7389
SB-269970 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
SB 269970A
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Clave InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR7(3363)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)