Merck
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
Sinónimos:
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 191,00
100 MG
US$ 762,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 191,00
100 MG
US$ 762,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
328.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide is a potent and selective 5-hydroxytryptamine (5HT1A)-receptor agonist[1][2] which is generally used as the standard in pharmacological studies.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Selective 5-HT1 agonist[4] with high affinity for subtype 5-HT1A receptor.[5][6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
8-Hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
Arvidsson L E, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 24(8), 921-923 (1981)
Improved preparation, chromatographic separation and X-ray crystallographic determination of the absolute configuration of the enantiomers of 8-hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin (8-OH DPAT).
Karlsson A, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 42, 231-236 (1988)
8-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
L E Arvidsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(8), 921-923 (1981-08-01)
Laifu Li et al.
eLife, 10 (2021-06-04)
Consolation is a common response to the distress of others in humans and some social animals, but the neural mechanisms underlying this behavior are not well characterized. By using socially monogamous mandarin voles, we found that optogenetic or chemogenetic inhibition
Arylpiperazine agonists of the serotonin 5-HT 1A receptor preferentially activate cAMP signaling versus recruitment of β-arrestin-2.
Stroth N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(15), 4824-4830 (2015)