HHS80
Harris Hematoxylin Solution, Modified
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
7 g/L
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Clave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.