Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
1.07017
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-578-6
NACRES:
NB.21
bp:
78 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Etanol, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
reagent grade
absolute
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
descripción
for analytical purposes
for extraction
Línea del producto
EMPARTA®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
potencia
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
19 %, 60 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for routine analytical applications)
impurezas
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biorenewable and alternative to petrochemical solvents. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information.
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.001 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Acetone, Isopropyl Alcohol (ACS): conforms
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0002 %
Substances reducing permanganate (ACS): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
Nota al pie de página
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Enrique Ros et al.
Lab on a chip, 20(5), 958-972 (2020-01-29)
Cell migration is a key function in a myriad of physiological events and disease conditions. Efficient, quick and descriptive profiling of migration behaviour in response to different treatments or conditions is highly desirable in a series of applications, ranging from
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf