Documentos
1.09253
Sigma-Aldrich
Disolución de Papanicolaou 1a Disolución de hematoxilina de Harris
for cytology
Sinónimos:
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
About This Item
UNSPSC Code:
41116113
NACRES:
NA.77
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de hematoxilina de Papanicolaou 1a Harris para citología es una disolución lista para usar utilizada para el diagnóstico celular en medicina humana y sirve para la investigación citológica de material de muestra de origen humano, por ejemplo, materiales de muestras ginecológicas y clinicocitológicas. La técnica de Papanicolaou es el procedimiento de tinción más utilizado para las muestra citológicas y está indicada para la tinción de células exfoliativas en muestras citológicas. En el primer paso, los núcleos celulares se tiñen progresiva o regresivamente con una disolución de hematoxilina (disolución de hematoxilina modificada según Gill II, (referencia 1,05175), disolución de hematoxilina de Papanicolaou 1a Harris, (referencia 1.09253) o disolución de Papanicolaou 1b, disolución de hematoxilina S, (referencia 1.09254). Los núcleos se tiñen de azul a violeta oscuro. En el método de tinción progresiva con hematoxilina, se lleva la tinción hasta el punto final, después de lo cual el portaobjetos se azulea en agua del grifo. Con el método regresivo, el material se sobretiñe y el exceso de disolución de tinción se elimina con enjuagues ácidos, seguidos de la etapa de azulado. Las estructuras de los núcleos se diferencian más y son más visibles con el método regresivo. La segunda etapa de la tinción es la tinción citoplasmática con disolución de Papanicolaou 2b Orange II, (referencia 1.106887) o la disolución de Papanicolaou 2a Orange G (OG6) (referencia 1.06888), especialmente para la demostración de células maduras y queratinizadas. Las estructuras diana se tiñen de naranja en diferentes intensidades. En la tercera etapa de tinción se utiliza la denominada disolución polícroma, una mezcla de eosina, SF verde claro y marrón Bismarck, disolución policromática de Papanicolaou 3a EA 31 (referencia 1.09271), disolución policromática de Papanicolaou 3b EA 50 (referencia 1.09272), disolución policromática de Papanicolaou 3c EA 65 (referencia 1.09270) o disolución policromática EA 65 de la disolución de Papanicolaou 3d (referencia 1.09269). La disolución polícroma se utiliza para demostrar la diferenciación de las células escamosas. Tanto la disolución de Papanicolaou 1a hematoxilina de Harris (referencia 1.09253) como la de Papanicolaou 1b, hematoxilina S (referencia 1.09254) proporcionan un resultado de tinción de azul a violeta oscuro con el material de la muestra clínica.
Una botella de 500 ml de cualquiera de las dos disoluciones es suficiente para 1500 -2500 tinciones. Está registrada como DIV y producto con certificado CE y puede utilizarse para diagnósticos clínicos. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (frotis vaginales): pasa la prueba
Núcleos: de azul a violeta oscuro
Citoplasma cianófilo: azul verdoso
Citoplasma eosinófilo: rosa
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c