1.09272
Disolución de Papanicolaou′s 3b disolución policromática EA 50
for cytology
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Eosin G, 0.1-1%
Ethanol, 50-70%
Methanol, 10-20%
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point 17 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
El frasco de 500 ml permite de 1500 a 2000 tinciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Nota de análisis
Núcleos: de azul a violeta oscuro
Citoplasmas cianófilo: azul verdoso
Citoplasma eosinófilo: rosa
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C