GE80-6484-70
SDS-Page Clean-Up Kit
Cytiva 80-6484-70, sufficient for 50 preparations
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 50 preparations
Características
wetted part: no
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80-6484-70
envase
pkg of 50 samples
condiciones de almacenamiento
room temperature
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Prepares samples for SDS-PAGE that are otherwise difficult to analyze because of salts or Low Protein concentrations
- Quantitatively precipitate Proteins while leaving interfering substances in solution
- Delivers quantitative yield in less than 2 h.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Protocolos
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.