MP42G10
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel premoldeado Bis-Tris al 4-20 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
caducidad
18 mo.
envase
pkg of 10 gels
L × An × pocillos
10 cm × 8 cm × 10 well
casete An × L
10 cm × 8 cm
gel grosor
1 mm
pocillo volumen máximo
80 μL
well wells
10 wells
compatibilidad
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Aplicación
- Load up to 80 μl sample / well
- Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
- Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
- Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.