G6PDHII-RO
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade II, from yeast
Sinónimos:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
Seleccione un Tamaño
US$ 239,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 239,00
Productos recomendados
origen biológico
yeast
Nivel de calidad
Formulario
suspension
actividad específica
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
envase
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
fabricante / nombre comercial
Roche
pH óptimo
9.2
intervalo de pH
5-11
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Aplicación
Calidad
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?