Saltar a
BCA1
Kit del ácido bicinconínico para la determinación de proteínas
for 200-1000 μg/ml protein
Sinónimos:
Análisis de proteínas BCA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 601,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
US$ 601,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Application
El kit de ácido bicinconínico se ha utilizado para la estimación de proteínas en muestras de proteoma salival, células renales embrionarias humanas 293 y células luteales.
Biochem/physiol Actions
Las proteínas reducen el metal alcalino Cu(II) a Cu(I) de manera dependiente de la concentración. El ácido bicinconínico es un reactivo cromógeno muy específico del Cu(I), formando un complejo morado con una absorbancia máxima a 562 nm. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de proteínas. Esta es una alternativa al reactivo Folin-Ciocalteu para la determinación de proteínas.
Features and Benefits
  • Valoración colorimétrica sencilla y sensible para proteínas
  • Para la disolución de trabajo se utilizan dos reactivos estables
  • Más rápida y fácil que la valoración Lowry de proteínas
  • Compatible con muchos detergentes iónicos y no iónicos
  • Menor variación entre diferentes proteínas que la valoración de unión al colorante de Bradford
  • Adaptable para su uso en placas de micropocillos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
QPBCAB964357697
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 answer
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm
      Helpful?
  4. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.