WBULP-100ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Sinónimos:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sustrato Western HRP Immobilon® ECL Ultraplus - 100 ml,
product line
Immobilon®
Quality Level
technique(s)
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Components
- 50 ml de disolución potenciadora
- 50 ml de disolución de peróxido
Legal Information
Disclaimer
Storage Class