GE17-1318-01
DTT
Cytiva 17-1318-01, pack of 1 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 1 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1318-01
color
White
intervalo de pH
0-5.1
solubilidad
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page describes protein precipitation as an optional step in sample preparation for 2-D electrophoresis with Cytiva products.
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocolos
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.