D3511
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane
≥99%
Sinónimos:
trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, Oxidized DTT
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
130-132 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ligadura / enlace
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)