F8424
Fibroblast Growth Factor-4 human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
hFGF-4, FGF-4, K-FGF
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fibroblast Growth Factor-4 human, FGF-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤10.0 ng/mL
calidad
endotoxin tested
mol peso
19 kDa
envase
pkg of 25 and 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FGF4(2249) , FGF4(2249)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research