Merck
F0291
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor-Basic, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Factor de crecimiento de fibroblastos-básico human, FGF2, bFGF
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
hBFGF, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤-0.6 ng/mL
mol wt
16.0 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg
color
white to faint yellow cast
solubility
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2 (2257)
General description
El factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF básico) se encuentra en las membranas basales y en la matriz extracelular subendotelial. El FGF básico se induce pronto en el desarrollo del embrión donde es necesario (pero no suficiente) para la pluripotencia y la auto-renovación de las células madre embrionarias (ESC) y las células madre de linaje definido y actúa respaldando la proliferación e inhibiendo la diferenciación. La auto-renovación del hESC depende de la activación de la rama activina/Nodal/Samad2,3 y la supresión de la rama BMP/GDF/Smad5 del programa de comunicación celular de la familia TGFβ. El FGB básico es un factor de competencia para el soporte Nodal de la pluripotencia. La activina-A es necesaria y suficiente para mantener la citomaternalidad. Induce la expresión de Nodal y FGF básico en células madre humanas.
Application
Se requiere factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF básico) para el mantenimiento en cultivo de las células madre embrionarias humanas y otras diversas líneas de células madre, como las células madre mesenquimatosas (estroma) (MSC).[1][2][3]
Physical form
Liofilizado de una disolución en Tris 20 mM y NaCl 1 M, pH 7,0, filtrada a través de 0,2 μm que contiene 50 μg de seroalbúmina bovina por 1 μg de BFGF.
Analysis Note
La bioactividad del FGF básico se midió mediante fluorometería utilizando el colorante rédox-sensible resazurina.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brad Davidson et al.
Genes & development, 20(19), 2728-2738 (2006-10-04)
Comprehensive gene networks in Ciona intestinalis embryos provide a foundation for characterizing complex developmental processes, such as the initial phases of chordate heart development. The basic helix-loop-helix regulatory gene Ci-Mesp is required for activation of cardiac transcription factors. Evidence is
R Beklem Bostancioglu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 155, 415-428 (2017-05-02)
Accelerated Mesenchymal Stem Cells (MSCs) condensation and robust MSC-matrix and MSC-MSC interactions on nano-surfaces may provide critical factors contributing to such events, likely through the orchestrated signal cascades and cellular events modulated by the extracellular matrix. In this study, human
C Xu et al.
Nature biotechnology, 19(10), 971-974 (2001-10-03)
Previous studies have shown that maintenance of undifferentiated human embryonic stem (hES) cells requires culture on mouse embryonic fibroblast (MEF) feeders. Here we demonstrate a successful feeder-free hES culture system in which undifferentiated cells can be maintained for at least
Chunhui Xu et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 23(3), 315-323 (2005-03-08)
Previous studies have shown that prolonged propagation of undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs) requires conditioned medium from mouse embryonic feeders (MEF-CM) as well as matrix components. Because hESCs express growth factor receptors, including those for basic fibroblast growth factor
Structural characterization and biological functions of fibroblast growth factor.
D Gospodarowicz et al.
Endocrine reviews, 8(2), 95-114 (1987-05-01)
Artículos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Ver todo
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Questions
  1. Hey! I am using this product to prepare a stem cell media. I know the concentration is 0.025mg but it has two data sheets, one that its soluble in water (0.250ml) and other that says to dissolve in 20mM Tris Base pH 7.0. How many volume should I add?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested in water. It is lyophilized from a solution containing 20 mM Tris and 1M NaCl with 50 ug BSA as a stabilizer. The product data sheet recommends reconstituting in the 20 mM Tris for optimum stability and long term storage.