Merck
E9644
Sigma-Aldrich
hEGF
EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Factores de crecimiento epidérmico human, EGF
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
mol wt
~6 kDa
packaging
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
color
white
solubility
water: soluble, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGF(1950)
Categorías relacionadas
Application
Este producto se utiliza como mitógeno, induciendo el inicio de la mitosis en una variedad de líneas celulares. En los cultivos de tejidos, el EGF actúa reduciendo o eliminando la necesidad de suero y puede utilizarse junto con otros aditivos de medios y hormonas.
Biochem/physiol Actions
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un pequeño polipéptido mitógeno presente en una gran número de tejidos y líquidos corporales de muchas especies de mamífero. El EGF es miembro de una familia de factores de crecimiento caracterizados por 6 motivos conservados de cisteína que forman tres enlaces disulfuro. El EGF es un mitógeno para una variedad de células epidérmicas y epiteliales, como los fibroblastos, las células de la glía, las células endoteliales vasculares y de la córnea, la granulosa bovina, las células HeLa, las células SV40-3T3 y las células epiteliales de mamíferos.
Funciones celulares afectadas por el EGF: mitosis, flujo de iones, transporte de glucosa, glucólisis, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, supervivencia, crecimiento, proliferación y diferenciación.
Efectos biológicos del EGF: inhibición de la secreción gástrica de ácido , crecimiento y desarrollo fetales, y neuromodulación del sistema nervioso central.
Vías afectadas por el EGF: Comunicación del EGFR, cascada MAPK, PIP, comunicación Ca+2
Components
El EGF humano (hEGF) es una molécula idéntica a la β-urogastrona, una molécula aislada por su capacidad de inhibir la secreción gástrica de ácido. El EGF es estructuralmente homólogo al factor de crecimiento transformante-α humano y ambos ejercen sus acciones a través de los receptores del EGF. El E9644 es la forma metionil N-terminal del EGF maduro natural.
Caution
Este producto debe conservarse a -20°C y mantendrá la actividad durante dos años. Después de su reconstitución, puede conservarse entre 2 y 8°C durante un mes o congelado en alícuotas entre -70°C y -20 °C durante periodos más prolongados.
Preparation Note
Este producto se liofilizó a partir de una disolución salina tamponada con fosfato filtrada por 0,2 μm a pH 7,4. Debe reconstituirse añadiendo el contenido del vial a 1 mg/ml de ácido acético 10 mM. Para diluir a menores concentraciones, pero no inferiores a 10 μg/ml, se necesitará añadir BSA o HSA al 0,1 %. Para utilizar en ensayos de proliferación, diluya más la muestra con medio sin albúmina.
Analysis Note
La actividad biológica de este producto se mide en un análisis de proliferación utilizando células BALB/MK. La EC50 se define como la concentración efectiva del factor de crecimiento que provoca un aumento del 50 % en el crecimiento celular en un bioensayo con células.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Anita Alexa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(9), 2711-2716 (2015-03-03)
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) bind and activate their downstream kinase substrates, MAPK-activated protein kinases (MAPKAPKs). Notably, extracellular signal regulated kinase 2 (ERK2) phosphorylates ribosomal S6 kinase 1 (RSK1), which promotes cellular growth. Here, we determined the crystal structure of an
Piera Versura et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5488-5496 (2011-04-19)
To investigate the immune response of human conjunctival epithelium to hyperosmolar stress. Tear osmolarity was measured in 15 normal subjects and 25 dry eye (DE) patients; conjunctival imprint cytology samples were obtained at the nasal bulbar area. Subconfluent primary human
Koji Teramoto et al.
Cellular signalling, 62, 109329-109329 (2019-06-04)
EphA2, which belongs to the Eph family of receptor tyrosine kinases, is overexpressed in a variety of human cancers. Serine 897 (S897) phosphorylation of EphA2 is known to promote cancer cell migration and proliferation in a ligand-independent manner. In this
Hossein Baharvand et al.
Molecular vision, 13, 1711-1721 (2007-10-26)
A new strategy of treating ocular surface reconstruction is to transplant a bioengineered graft by expanding limbal stem cells (SCs) ex vivo on the amniotic membrane (AM). The reasons for the exceptional success on the AM are not fully understood
Muralidharan Mani et al.
Molecular biology of the cell, 27(2), 334-348 (2015-11-20)
The small GTPase Rab5 regulates the early endocytic pathway of transferrin (Tfn), and Rab5 deactivation is required for Tfn recycling. Rab5 deactivation is achieved by RabGAP5, a GTPase-activating protein, on the endosomes. Here we report that recruitment of RabGAP5 is
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.