Merck
H3393
Sigma-Aldrich
Heparina sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg
Sinónimos:
Heparina de sodio
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
type
Grade I-A
form
powder
specific activity
≥180 USP units/mg
color
beige
useful pH range
5.0 - 7.5
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
General description
La heparina es un glucosaminoglucano (GAG) perteneciente a la familia de los mucopolisacáridos, conocida por sus potentes propiedades anticoagulantes. Este polisacárido muy sulfatado consiste en D-glucosamina y ácido hexurónico unidos mediante enlaces glucosídicos. Encuentra una amplia aplicación en la investigación bioquímica y los estudios de cultivo celular.
Application
Se ha enriquecido la sal sódica de la heparina procedente de la mucosa intestinal porcina en el medio preparado para la inseminación de ovocitos con espermatozoides. La sal sódica de heparina de la mucosa intestinal porcina se ha utilizado:
  • para comprobar el efecto de la heparina en la comunicación del FGF21 (factor de crecimiento de fibroblastos 21).
  • en la inmunotinción de cortes cerebrales de ratón
  • para cuantificar los leucocitos y los eritrocitos de muestras de sangre de Sparus aurata
  • en la anticoagulación y el ensayo de inhibición del síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV2)
Biochem/physiol Actions
La heparina es principalmente responsable del retraso en la coagulación de la sangre. Mejora la inactivación de las proteasas mediada por la antitrombina en la vía de la coagulación.
La heparina se sintetiza en los mastocitos, igual que mediadores como la histamina, y se asocia con la alergia y la actividad inflamatoria. La heparina demuestra efectos terapéuticos contra la trombosis venosa y la embolia pulmonar, ayuda a prevenir la retrombosis postrombólisis y permite el tratamiento de la trombosis arterial en pacientes con infarto agudo de miocardio. La heparina tiene acción antiinflamatoria en muchas afecciones inflamatorias como quemaduras, asma bronquial y colitis ulcerosa.
Other Notes
Las disoluciones de heparina no deben ser esterilizadas en autoclave ya que puede producirse reticulación añadida de los azúcares a altas temperaturas. Tampoco debe congelarse.
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de polisacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Recommended products
La heparina para diagnóstico está disponible con la referencia de producto SRE0027
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dietary aflatoxin B1 (AFB1) reduces growth performance, impacting growth axis, metabolism, and tissue integrity in juvenile gilthead sea bream (Sparus aurata)
Barany A, et al.
Journal of Separation Science, 533 , 736189-736189 (2021)
L Peter Sarin et al.
Nucleic acids research, 37(4), 1182-1192 (2009-01-09)
The RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) of double-stranded RNA (dsRNA) viruses performs both RNA replication and transcription. In order to initiate RNA polymerization, viral RdRPs must be able to interact with the incoming 3' terminus of the template and position it
Acute glucose-lowering and insulin-sensitizing action of FGF21 in insulin-resistant mouse models--association with liver and adipose tissue effects.
Xu J et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 297, E1105-E1105 (2009)
The anti-inflammatory effects of heparin and related compounds
Young E, et al.
Thrombosis Research, 122(6) , 743-752 (2008)
Novel drug development opportunities for heparin
Lever R and Page C P
Nature Reviews Drug Discovery, 1(2) , 140-148 (2002)
Artículos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.