Documentos
GF172
Sigma-Aldrich
Proteína FGF-10, humana recombinante, 25 µg
The Fibroblast Growth Factors (FGFs) are heparin binding glycoproteins that exert a variety of biological activities toward cells of mesenchymal, neuronal & epithelial origin.
Sinónimos:
FGF10, Fibroblast Growth Factor 10, Keratinocyte growth factor 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF) son glucoproteínas de unión a la heparina que ejercen una variedad de actividades biológicas hacia las células de origen epitelial mesenquimatoso y neuronal. El FGF10 pertenece al subgrupo de los FGF que también incluye los FGF3, 7, y 22. Las proteínas de esta familia desempeñan un papel central durante el desarrollo prenatal y el crecimiento y regeneración posnatal de una variedad de tejidos al promover la proliferación y la diferenciación celulares. El FGF-10 está más relacionado con KGF/FGF-7 y se expresa durante el desarrollo y de preferencia en los pulmones adultos. Actúa a través del FGFR 2b. El FGF-10 humano recombinante es una proteína de 19,3 kDa que consta de 170 residuos de aminoácidos.
Quality
Análisis de bioactividad nº 1: La ED50, determinada mediante la estimulación dependiente de la dosis de la captación de timidina por las células BaF3 que expresan los receptores FGF− es = 0,5 ng/ml, correspondiente a una actividad específica de = 2 x 106 unidades/mg.
Análisis de bioactividad nº 2: Se determina mediante un análisis de proliferación celular utilizando células 4MBr-5. La−ED50−prevista para este efecto es de 0,5−15,0 ng/ml.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.