Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 526,00 |
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 975,00 |
Acerca de este artículo
US$ 526,00
Nombre del producto
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to very faintly brown
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a supplement in glucose minimal media for screening Bacillus subtilis(44)
- as a component of lysogeny broth (LB) agar for screening E coli transformants(45)
- as a standard in thin layer chromatography for the characterization of DAP isoforms from Streptomyces strains(46)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥95.0% (NT) | description 98% |
| form powder | form powder | form crystals |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (NT) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp 103-105 °C (lit.) |
| color white to very faintly brown | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopimelic acid
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?