Merck
60615
Sigma-Aldrich
Sulfato de canamicina
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
About This Item
Fórmula lineal:
C18H36-37N4-5O10-11 · H2SO4
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
3874279
MDL number:
UNSPSC Code:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Quality Level
form
powder or crystals
potency
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤1.5% loss on drying
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Categorías relacionadas
General description
Estructura química: aminoglucósido
Application
El sulfato de canamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro procedente de Streptomyces kanamyceticus. Se utiliza como aditivo en los medios de cultivo para el aislamiento de los estreptococos del grupo D en agar de acida de canamicina esculina y para la selección de células vegetales transformadas que contienen la fosfotransferasa de la neomicina en un medio de canamicina.†† El sulfato de canamicina también puede utilizarse como un agente selectivo para las células transformadas con el gen de resistencia a la canamicina B. Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivo celular a una concentración de 100 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: El producto actúa uniéndose a la subunidad ribosómica 70S, inhibiendo la translocación y provocando una codificación errónea.
Modo de resistencia: las enzimas modificadoras de los aminoglucósidos (como la acetiltransferasa, la fosfotransferasa y la nucleotidiltransferasa) pueden alterar este antibiótico y evitar su interacción con los ribosomas.
Espectro antimicrobiano: El sulfato de canamicina es eficaz contra las bacterias gramnegativas y grampositivas, y contra los micoplasmas.
Packaging
5g, 25 g
Caution
Las disoluciones son estables a 37°C durante aproximadamente 5 días. Las disoluciones madre acuosas pueden conservarse entre 2 y 8°C durante un tiempo prolongado.
Preparation Note
La sulfato de canamicina es soluble en agua a 50 mg/ml, produciendo una disolución transparente. Es prácticamente insoluble en alcohol, acetona, cloroformo, éter y acetato de etilo. Una disolución al 1% en agua tiene un pH de 6,5 a 8,5. Las disoluciones estériles pueden prepararse mediante filtración, a través de un filtro de 0,2μm.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Conservar en un lugar seco. Clase de almacenamiento (TRGS 510): no combustible, tóxico agudo Cat. 3 / materiales tóxicos peligrosos o materiales peligrosos que causan efectos crónicos
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Lyly Luhachack et al.
Nature communications, 10(1), 2868-2868 (2019-06-30)
Prokaryotes and eukaryotes alike endogenously generate the gaseous molecule hydrogen sulfide (H2S). Bacterial H2S acts as a cytoprotectant against antibiotics-induced stress and promotes redox homeostasis. In E. coli, endogenous H2S production is primarily dependent on 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST), encoded by
Gang Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7718-7732 (2020-04-16)
Liver inflammation is a common extraintestinal manifestation in inflammatory bowel disease (IBD), yet, the mechanisms driving gut-liver axis inflammation remain poorly understood. IBD leads to a breakdown in the integrity of the intestinal barrier causing an increase in portal and
Sristy Shikha et al.
Scientific reports, 10(1), 1463-1463 (2020-01-31)
Microbes develop several strategies to survive in the adverse condition such as biofilm formation, attaining non-dividing state, altering drug target or drug, thereby increases the burden of drug dosage. To combat these issues, nanoparticles have shown an alternative approach for
Jia Zheng et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6451), 347-353 (2019-07-28)
Cryptic genetic variation can facilitate adaptation in evolving populations. To elucidate the underlying genetic mechanisms, we used directed evolution in Escherichia coli to accumulate variation in populations of yellow fluorescent proteins and then evolved these proteins toward the new phenotype
Evangelia Vogiatzaki et al.
Current biology : CB, 27(19), 2893-2900 (2017-09-26)
Seed production requires the transfer of nutrients from the maternal seed coat to the filial endosperm and embryo. Because seed coat and filial tissues are symplasmically isolated, nutrients arriving in the seed coat via the phloem must be exported to