Merck
A9518
Sigma-Aldrich
Ampicilina sodium salt
Sinónimos:
D-(−)-α-Aminobencilpenicilina sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N3NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
371.39
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
biological source
synthetic (chemical)
Quality Level
form
powder
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 g/L
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Categorías relacionadas
General description
La sal sódica de la ampicilina es un miembro de la familia de las β-lactamas de espectro ampliado y un derivado semisintético de la penicilina que funciona como un antibiótico de amplio espectro. Es un antibiótico β-lactámico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a las proteínas de unión a la penicilina (PBP) e inhibiendo así la síntesis de peptidoglucanos, un componente fundamental de la pared celular bacteriana. La sal sódica de la ampicilina es activa contra una amplia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas, entre ellas, E. coli, los enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) sensibles a los β-lactámicos, especies de enterococos resistentes a la vancomicina, Staphylococcus aureus, y Streptococcus pneumoniae. Se utiliza habitualmente en laboratorios de investigación para estudiar la resistencia a los antibióticos y las limitaciones de penetración, la sinergia entre varios antibióticos, y la selección y el mantenimiento de plásmidos recombinantes en E. coli.
application
La sal sódica de ampicilina se ha utilizado:
  • para seleccionar la resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Es un antibiótico ß-lactámico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al inactivar las transpeptidasas de la superficie interna de la membrana celular de la bacteria.
Modo de resistencia: La administración con ß-lactamasa rompe el anillo ß-lactámico de la ampicilina y la inactiva.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias grampositivas (como la bencilpenicilina) y baterías gramnegativas (como las tetraciclinas y el cloranfenicol).
Features and Benefits
  • Antibiótico de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Ideal para investigación en biología celular y bioquímica.
Caution
Se ha comunicado que este producto es estable como se suministra a 25°C y a una humedad relativa del 43 % y el 81 % durante seis semanas. Otros estudios han demostrado que la estabilidad de la ampicilina en disolución es función del pH, la temperatura y la identidad del tampón. Pierde rápidamente su actividad cuando se conserva a un pH por encima de 7. Las condiciones de almacenamiento óptimas sugeridas son 2-8°C y un pH de 3,8 - 5; en esas condiciones retuvo más del 90 % de su actividad durante una semana.
Preparation Note
Se ha comunicado que la ampicilina es ligeramente soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol, cloroformo, éter y aceites fijados, pero soluble en ácidos o bases diluidos. La disolución no debe esterilizarse en autoclave; una disolución de reserva debe esterilizarse mediante filtración y conservarse congelada, donde será estable durante meses.
Storage and Stability
Bien cerrado. Seco. Manténgalo bajo llave o en un área accesible solo a personas cualificadas o autorizadas
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Clase de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos no fungibles
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Eric S Luth et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009375-e1009375 (2021-02-10)
Several intracellular trafficking pathways contribute to the regulation of AMPA receptor (AMPAR) levels at synapses and the control of synaptic strength. While much has been learned about these intracellular trafficking pathways, a major challenge is to understand how extracellular factors
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent
Artículos
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.