Documentos clave
CLS6970SR
Corning® magnetic stir bar retrievers
ergonomic stir bar retriever, 1/cs
Sinónimos:
stir bar retrievers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 24,90
US$ 24,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 24,90
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.73
US$ 24,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6970SR
compatibilidad
all stirring models
Descripción general
The Corning stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory. The container must be taken off the magnetic stirrer before using the retriever as the high-powered magnet in the stirrer cancels out the one in the retriever. The handle is designed for ergonomic and easy retrieval. The retriever is available one per case.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)