Documentos clave
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,40
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el23 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,40
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el23 de abril de 2025Detalles
Materiales
PTFE
Características
Flexible
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37774-0101
L × diám.
53 mm × 12.5 mm
Longitud
13 in.
Descripción general
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)