Documentos clave
HS120553
Magnetic Stir Bar Retriever
white PTFE stir bar(s), L 300 mm
Sinónimos:
Magnetic Stirrer Retriever, Stir Bar Retriever
Seleccione un Tamaño
5 EACH
US$ 145,00
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EACH
US$ 145,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
white PTFE stir bar(s)
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific 120553
Longitud
300 mm
Descripción general
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
Características y beneficios
  • The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
  • Chemically inert and easy to clean
  • Encapsulation in PTFE
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)