Documentos clave
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 855,00
US$ 855,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 855,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
US$ 855,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
fabricante / nombre comercial
Corning 3930
tamaño
96 wells
color
clear
Descripción general
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)