CLS3098
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
Sinónimos:
universal microplate lid, universal microtiter plate, universal plate lid
Seleccione un Tamaño
US$ 214,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 214,00
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (half skirt)
envase
case of 100
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3098
tamaño
96 or 384 wells
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids do not have a corner notch on the A1 corner and does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning® plates
- Lid has a shorter skirt than standard lids
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Sterilized by gamma radiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)