CLS3516
Corning® Costar® TC-Placas multipocillo tratadas
size 6 wells, clear, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Productos recomendados
material
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
description
growth area 9.5 cm2
sterility
sterile
feature
lid
skirt
packaging
case of 50 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3516
size
6 wells
well diam.
34.8 mm
well volume
16.8 mL
well working volume
1.9-2.9 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Application
Features and Benefits
- Fondos planos para una mayor estabilidad.
- Especialmente tratada para promover la fijación celular óptima.
- Esterilidad garantizada mediante radiacióngamma.
- Sin pirógenos, lo que garantiza un entorno seguropara el cultivo celular.
Legal Information
Optional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)