CLS3931
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Seleccione un Tamaño
US$ 65,50
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 65,50
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 25
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3931
tamaño
96 wells
color
clear
Descripción general
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
- Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
- Sterilized by gamma radiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)