CLS3080
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Sinónimos:
96-Well Storage Mat, Microplate Storage Mat, Storage Mat for Microplates
Seleccione un Tamaño
US$ 541,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 541,00
Productos recomendados
descripción
storage mat III
esterilidad
non-sterile
non-sterile
envase
case of 100 ea
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3080
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
- Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
- Nonsterile and non-treated surface.
- Free of DNase- and RNase.
- Applied manually or with Storage Mat Applicator.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)