Merck
C7352
Sigma-Aldrich
L-cisteína
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
121.16
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
biological source
non-animal source
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Categorías relacionadas
General description
La L-cisteína es uno de los aminoácidos proteinogénicos que contienen azufre incorporado en las proteínas según lo especificado en el código genético. La cadena lateral tiol participa en una variedad de reacciones de oxidación/reducción dentro de la célula. La cadena lateral participa en la formación de enlaces β que modulan la estructura secundaria y terciaria de las proteínas. La L-cisteína es un precursor esencial de los sulfatos inorgánicos. La cisteína es esencial y limitante para la formación de glutatión, un importante antioxidante, dentro de la célula. El hígado de los mamíferos puede sintetizar L-cisteína que es un aminoácido semi-esencial. La L-cisteína evita la oxidación de las células nerviosas, contribuye al mantenimiento de la estabilidad y la rigidez de los tejidos conjuntivos. La L-cisteína acelera el proceso de curación del organismo y reduce las reacciones inflamatorias. La L-cisteína protege los testículos parcialmente contra la toxicidad inducida por la acrilamida. La L-cisteína puede evitar el daño al ADN durante la crioconservación y preserva la calidad del semen.
La L-cisteína es un aminoácido proteinogénico que se incorpora en las proteínas según lo especificado en el código genético. La cadena lateral tiol participa en una variedad de reacciones de oxidación/reducción dentro de la célula. La cadena lateral participa en la formación de enlaces β que modulan la estructura secundaria y terciaria de las proteínas. La cisteína es esencial y limitante para la formación de glutatión, un importante antioxidante, dentro de la célula.
Application
La L-cisteína se ha utilizado:
  • como suplemento en los medios tripticasa-extracto de levadura-hierro-suero (TYI-S-33) para el cultivo de Giardia lamblia, para hacer disolución enzimática en el medio de Eagles modificado por Dulbecco (DMEM) con el fin de establecer un cultivo de hipocampo
  • para probar su efecto protector en la toxicidad inducida por acrilamida en los testículos
  • en la preparación de disolución extensora de ácido tris acético para la crioconservación de semen
  • como un aditivo para la elaboración de una disolución de digestión de papaína
Biochem/physiol Actions
Agonista del receptor glutamatérgico NMDA.
Other Notes
La L-cisteína se utiliza como suplemento de los medios de cultivo celular. Este producto es un aminoácido de origen no animal útil para formulaciones de medios sin suero indicados para aplicaciones de biofabricación.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fibroblast growth factor 23 signaling in hippocampal cells: impact on neuronal morphology and synaptic density
Hensel N, et al.
Journal of Neurochemistry, 137(5), 756-769 (2016)
Effect of L-Cysteine on post thaw quality of Nili Ravi buffalo (Bubalus bubalis) bull spermatozoa cryopreserved in tris citric acid extender
Wadood F, et al.
The Journal of Animal and plant sciences, 25, 301-303 (2015)
An image-based assay for high throughput screening of Giardia lamblia
Gut J, et al.
Journal of Microbiological Methods, 84(3), 398-405 (2011)
Preparation of rat brain aggregate cultures for neuron and glia development studies
Koito H and Li J
Journal of Visualized Experiments, (31), 1304-1304 (2009)
L-Cysteine Partially Protects Against Acrylamide-Induced Testicular Toxicity.
Kacar S, et al.
Balkan medical journal, 35(4), 311-311 (2018)
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC