Z675598
Polyethylene carboy with spigot
size 8 L (2 gal)
Seleccione un Tamaño
US$ 259,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 259,00
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene carbonate (Bottle and spigot)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11847-0020
tamaño
8 L (2 gal)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)