Documentos clave
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
Sinónimos:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 59,50
US$ 59,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 59,50
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 59,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
polystyrene
Parámetros
340-800 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
cámara volumen
≥1 mL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)