BR759015
BRAND® semi-micro cuvette
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
Sinónimos:
Cuvettes
Seleccione un Tamaño
US$ 59,50
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 59,50
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Productos recomendados
material
polystyrene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 759015
General description
- BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
- Standard 10mm light path.
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)