BR759115
BRAND® semi-micro cuvette
PMMA, minimum filling volume 1.5 mL
Sinónimos:
Cuvettes
Seleccione un Tamaño
US$ 65,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 65,90
Productos recomendados
Materiales
PMMA
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 759115
Descripción general
- BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
- Standard 10mm light path.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)