BR759200
BRAND® UV cuvette micro
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 100 ea
Sinónimos:
Cuvettes, UV-Cuvettes
Seleccione un Tamaño
US$ 258,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 258,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 759200
centro Al
8.5 mm
volumen
70-850 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
- Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
- Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
- Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
- Eliminates the risk of cross-contamination.
- Grouped by mold cavity number.
- An economical alternative to Quartz cuvettes.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)