Merck
TR-1004
Cloning Cylinder, 8 mm x 8 mm diameter
Sinónimos:
lentiviral transduction
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Store at ambient temp.
Application
Research Category
Cell Culture
Packaging
15 sterile cylinders/60mm dish
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13