Documentos clave
BR61610
BRAND® stopcock grease
Sinónimos:
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 74,30
US$ 74,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 74,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 74,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
grease
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 61610
Descripción general
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)