C0888
Clostripain from Clostridium histolyticum
≥20 units/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidase B, Proteinase from Clostridium histolyticum
Seleccione un Tamaño
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥20 units/mg solid
mol peso
15.4 kDa
41.7 kDa
impurezas
salt, essentially free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Definición de unidad
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?