B2531
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
Sinónimos:
Anti Brdu, Anti Brdu Antibody - Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Brdu Antibody, Anti-Bromodeoxyuridine
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BU-33, monoclonal
reactividad de especies
wide range
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
B8434 Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)